2,5-Dimethylphenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR54697-1G OR54697-5G
APOSOR54697-1GEA 933 DKK
APOSOR54697-1G APOSOR54697-5G
2,5-Dimethylphenacyl bromide
2,5-Dimethylphenacyl bromide
Formel: C₁₀H₁₁BrO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07364273
CAS-nummer: 75840-13-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III