6-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54693-1G OR54693-250MG
APOSOR54693-1GEA 4910 DKK
APOSOR54693-1G APOSOR54693-250MG
6-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
6-Bromo-2-iodo-1H-indole
Formel: C₈H₅BrIN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28664103
CAS-nummer: 1572177-89-9