N,N'-bis(2-Phenylphenyl)ethanediamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54683-1G OR54683-5G
APOSOR54683-1GEA 164 DKK
APOSOR54683-1G APOSOR54683-5G
N,N'-bis(2-Phenylphenyl)ethanediamide 95%
N,N'-bis(2-Phenylphenyl)ethanediamide
Formel: C₂₆H₂₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31793560
CAS-nummer: 21022-17-3