Indolin-6-ylboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54681-1G OR54681-250MG
APOSOR54681-1GEA 7790 DKK
APOSOR54681-1G APOSOR54681-250MG
Indolin-6-ylboronic acid 95%
Indolin-6-ylboronic acid
Formel: C₈H₁₀BNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18383472
CAS-nummer: 1253912-15-0