trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: trans-4-Methoxycyclohexanamine
OR54676-1G OR54676-250MG
APOSOR54676-1GEA 709 DKK
APOSOR54676-1G APOSOR54676-250MG
trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine 95%
trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine
Formel: C₇H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20278175
CAS-nummer: 121588-79-2