3,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54673-1G OR54673-250MG
APOSOR54673-1GEA 828 DKK
APOSOR54673-1G APOSOR54673-250MG
3,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane 95%
3,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane
Formel: C₅H₈O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11226853
CAS-nummer: 286-22-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III