2-Hydroxy-3-cyclopropylbenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54661-1G OR54661-250MG
APOSOR54661-1GEA 2120 DKK
APOSOR54661-1G APOSOR54661-250MG
2-Hydroxy-3-cyclopropylbenzaldehyde
2-Hydroxy-3-cyclopropylbenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD31726535
CAS-nummer: 1206776-33-1