7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54655-1G OR54655-250MG
APOSOR54655-1GEA 4320 DKK
APOSOR54655-1G APOSOR54655-250MG
7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₄BrNO₅
Molekylvægt: 286.036 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28098934
CAS-nummer: 286836-15-5