2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54651-1G OR54651-250MG OR54651-5G
APOSOR54651-1GEA 1220 DKK
APOSOR54651-1G APOSOR54651-250MG APOSOR54651-5G
2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Formel: C₁₀H₁₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20921818
CAS-nummer: 118184-68-2