2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR54649-1G OR54649-250MG
APOSOR54649-1GEA 4140 DKK
APOSOR54649-1G APOSOR54649-250MG
2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Formel: C₁₀H₁₁Br
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD15527184
CAS-nummer: 1260801-90-8
UN nummer: 1760
ADR: 8,III