Methyl 5-(bromomethyl)-2-methylbenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR54641-1G OR54641-250MG OR54641-5G
APOSOR54641-1GEA 4530 DKK
APOSOR54641-1G APOSOR54641-250MG APOSOR54641-5G
Methyl 5-(bromomethyl)-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-(bromomethyl)-2-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28148164
CAS-nummer: 501362-17-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III