2,4-Dimethyloctane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54625-1G OR54625-250MG
APOSOR54625-1GEA 2790 DKK
APOSOR54625-1G APOSOR54625-250MG
2,4-Dimethyloctane
2,4-Dimethyloctane
Formel: C₁₀H₂₂
Kogepunkt: 152…153 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30534470
CAS-nummer: 4032-94-4
UN nummer: 3295
ADR: 3,III