2-Chloro-3-nitroaniline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR54620-100MG OR54620-250MG OR54620-1G
APOSOR54620-100MGEA 806 DKK
APOSOR54620-100MG APOSOR54620-250MG APOSOR54620-1G
2-Chloro-3-nitroaniline 95+%
2-Chloro-3-nitroaniline
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00800473
CAS-nummer: 3970-41-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III