4-Amidinobenzoic acid hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54616-10G OR54616-1G OR54616-5G
APOSOR54616-10GEA 4650 DKK
APOSOR54616-10G APOSOR54616-1G APOSOR54616-5G
4-Amidinobenzoic acid hydrochloride 97%
4-Amidinobenzoic acid hydrochloride
Formel: C₈H₈N₂O₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00269643
CAS-nummer: 42823-72-3