4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Bromopyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-tri(propan-2-yl)silane
OR54594-1G OR54594-500MG
APOSOR54594-1GEA 1550 DKK
APOSOR54594-1G APOSOR54594-500MG
4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
Formel: C₁₆H₂₅BrN₂Si
Molekylvægt: 353.373 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11616420
CAS-nummer: 640735-24-6