2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54591-10G OR54591-1G OR54591-5G
APOSOR54591-10GEA 4650 DKK
APOSOR54591-10G APOSOR54591-1G APOSOR54591-5G
2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol 95+%
2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol
Formel: C₉H₁₁BrO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00767180
CAS-nummer: 7073-69-0