5-(3,4-Dichlorophenyl)pentanoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR54560-100MG OR54560-1G OR54560-250MG
APOSOR54560-100MGEA 3180 DKK
APOSOR54560-100MG APOSOR54560-1G APOSOR54560-250MG
5-(3,4-Dichlorophenyl)pentanoic acid 95%
5-(3,4-Dichlorophenyl)pentanoic acid
Formel: C₁₁H₁₂Cl₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09890961
CAS-nummer: 34658-33-8