8-Bromoisoquinolin-5-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54531-1G OR54531-250MG
APOSOR54531-1GEA 7960 DKK
APOSOR54531-1G APOSOR54531-250MG
8-Bromoisoquinolin-5-amine 95%
8-Bromoisoquinolin-5-amine
Formel: C₉H₇BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16621161
CAS-nummer: 90721-34-9