1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR54527-1G OR54527-250MG
APOSOR54527-1GEA 4250 DKK
APOSOR54527-1G APOSOR54527-250MG
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Formel: C₅H₁₀O₂
Kogepunkt: 206…207 °C (756 mm Hg)
Massefylde: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045403
CAS-nummer: 6970-72-5