3-Benzoylphenylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54519-1G OR54519-250MG
APOSOR54519-1GEA 2360 DKK
APOSOR54519-1G APOSOR54519-250MG
3-Benzoylphenylacetic acid
3-Benzoylphenylacetic acid
Formel: C₁₅H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00046549
CAS-nummer: 22071-22-3