(R)-3-Amino-4-methylpentanoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54508-1G OR54508-5G
APOSOR54508-1GEA 1010 DKK
APOSOR54508-1G APOSOR54508-5G
(R)-3-Amino-4-methylpentanoic acid 95%
(R)-3-Amino-4-methylpentanoic acid
Formel: C₆H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01076231
CAS-nummer: 75992-50-6