3-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54507-1G OR54507-5G OR54507-250MG
APOSOR54507-1GEA 458 DKK
APOSOR54507-1G APOSOR54507-5G APOSOR54507-250MG
3-Bromo-2-nitrobenzoic acid
3-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10700064
CAS-nummer: 116529-61-4