2-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54473-250MG OR54473-1G
APOSOR54473-250MGEA 349 DKK
APOSOR54473-250MG APOSOR54473-1G
2-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95+%
2-Chloro-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11845907
CAS-nummer: 61563-28-8