2-Nitro-1H-pyrrole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54468-1G OR54468-250MG
APOSOR54468-1GEA 1090 DKK
APOSOR54468-1G APOSOR54468-250MG
2-Nitro-1H-pyrrole
2-Nitro-1H-pyrrole
Formel: C₄H₄N₂O₂
Molekylvægt: 112.087 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12923841
CAS-nummer: 5919-26-6