5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54460-1G OR54460-250MG
APOSOR54460-1GEA 1440 DKK
APOSOR54460-1G APOSOR54460-250MG
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molekylvægt: 138.124 g/mol
Kogepunkt: 362.8 °C
Smeltepunkt: 157…161 °C
Flammepunkt: 173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09910349
CAS-nummer: 99420-75-4