(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: trans-β-Styrenesulphonyl chloride, (E)-2-Phenylethene-1-sulphonyl chloride
OR54457-5G OR54457-10G OR54457-1G
APOSOR54457-5GEA 800 DKK
APOSOR54457-5G APOSOR54457-10G APOSOR54457-1G
(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride 95%
(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₇ClO₂S
Smeltepunkt: 85…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007456
CAS-nummer: 52147-97-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II