2-Bromo-3-nitrobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54427-1G OR54427-250MG
APOSOR54427-1GEA 4580 DKK
APOSOR54427-1G APOSOR54427-250MG
2-Bromo-3-nitrobenzonitrile
2-Bromo-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrN₂O₂
Molekylvægt: 227.015 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18392274
CAS-nummer: 90407-28-6