2-Bromo-6-iodophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR54421-1G OR54421-250MG OR54421-5G
APOSOR54421-1GEA 600 DKK
APOSOR54421-1G APOSOR54421-250MG APOSOR54421-5G
2-Bromo-6-iodophenol 95%
2-Bromo-6-iodophenol
Formel: C₆H₄BrIO
Smeltepunkt: 60…63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16999870
CAS-nummer: 2040-86-0