4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54376-1G OR54376-250MG OR54376-5G
APOSOR54376-1GEA 1520 DKK
APOSOR54376-1G APOSOR54376-250MG APOSOR54376-5G
4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Formel: C₈H₈Br₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025011
CAS-nummer: 156001-49-9