6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2-Bromo-6-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Acetyl-3-bromophenol, 1-(2-Bromo-6-hydroxyphenyl)ethan-1-one
OR54370-250MG OR54370-5G OR54370-1G
APOSOR54370-250MGEA 840 DKK
APOSOR54370-250MG APOSOR54370-5G APOSOR54370-1G
6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₇BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13193630
CAS-nummer: 55736-69-1