5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α,5-Dichloro-2-picoline hydrochloride
OR54365-250MG OR54365-1G
APOSOR54365-250MGEA 1160 DKK
APOSOR54365-250MG APOSOR54365-1G
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 96%
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
Formel: C₆H₅Cl₂N·ClH
Molekylvægt: 198.478 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20921510
CAS-nummer: 124425-84-9