2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5435-1G OR5435-250MG OR5435-500MG
APOSOR5435-1GEA 1810 DKK
APOSOR5435-1G APOSOR5435-250MG APOSOR5435-500MG
2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
Formel: C₅H₃Cl₂NO
Smeltepunkt: 184 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01861982
CAS-nummer: 847664-65-7