2,6-Dimethylisonicotinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54337-1G OR54337-250MG
APOSOR54337-1GEA 985 DKK
APOSOR54337-1G APOSOR54337-250MG
2,6-Dimethylisonicotinic acid 95%
2,6-Dimethylisonicotinic acid
Formel: C₈H₉NO₂
Smeltepunkt: 276…291 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03731176
CAS-nummer: 54221-93-1