2-(2,5-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR53217-50MG OR53217-100MG OR53217-10MG
APOSOR53217-50MGEA 382 DKK
APOSOR53217-50MG APOSOR53217-100MG APOSOR53217-10MG
2-(2,5-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone 98%
2-(2,5-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone
Formel: C₁₂H₆Cl₂O₂
Smeltepunkt: 114…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00448731
CAS-nummer: 79756-69-7