cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR53198-1G OR53198-5G
APOSOR53198-1GEA 1640 DKK
APOSOR53198-1G APOSOR53198-5G
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
Formel: C₂₂H₂₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01862345
CAS-nummer: 312965-05-2