2,5-Dimethylmorpholine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR53184-1G OR53184-250MG
APOSOR53184-1GEA 5640 DKK
APOSOR53184-1G APOSOR53184-250MG
2,5-Dimethylmorpholine 96%
2,5-Dimethylmorpholine
Formel: C₆H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09971504
CAS-nummer: 106-56-9