Piperazin-2-one, N1-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Boc-2-oxopiperazine, tert-Butyl 2-oxopiperazine-1-carboxylate
OR53157-1G OR53157-5G
APOSOR53157-1GEA 1720 DKK
APOSOR53157-1G APOSOR53157-5G
Piperazin-2-one, N1-BOC protected
Piperazin-2-one, N1-BOC protected
Formel: C₉H₁₆N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06797597
CAS-nummer: 889958-14-9