2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5315-1G OR5315-250MG
APOSOR5315-1GEA 2100 DKK
APOSOR5315-1G APOSOR5315-250MG
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₁NO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09260476
CAS-nummer: 1172351-47-1