2-Methoxypyridin-4-ol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR53137-25G OR53137-5G
APOSOR53137-25GEA 2960 DKK
APOSOR53137-25G APOSOR53137-5G
2-Methoxypyridin-4-ol 95+%
2-Methoxypyridin-4-ol
Formel: C₆H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12546434
CAS-nummer: 66080-45-3