Ethyl 2-hydrazinyl-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR53130-1G OR53130-250MG
APOSOR53130-1GEA 3050 DKK
APOSOR53130-1G APOSOR53130-250MG
Ethyl 2-hydrazinyl-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide
Ethyl 2-hydrazinyl-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide
Formel: C₆H₉N₃O₂S·BrH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD30297372
CAS-nummer: 67618-34-2