(Pyrimidin-2-yl)acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR53117-1G OR53117-5G
APOSOR53117-1GEA 2140 DKK
APOSOR53117-1G APOSOR53117-5G
(Pyrimidin-2-yl)acetonitrile
(Pyrimidin-2-yl)acetonitrile
Formel: C₆H₅N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09759105
CAS-nummer: 59566-45-9