2,6-Dibromo-4-tert-butylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Dibromo-4-(tert-butyl)phenol
OR53102-5G OR53102-25G
APOSOR53102-5GEA 567 DKK
APOSOR53102-5G APOSOR53102-25G
2,6-Dibromo-4-tert-butylphenol
2,6-Dibromo-4-tert-butylphenol
Formel: C₁₀H₁₂Br₂O
Molekylvægt: 308.01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00152389
CAS-nummer: 98-22-6