1,5-Dichloropentan-3-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR53098-1G OR53098-5G OR53098-10G
APOSOR53098-1GEA 382 DKK
APOSOR53098-1G APOSOR53098-5G APOSOR53098-10G
1,5-Dichloropentan-3-one
1,5-Dichloropentan-3-one
Formel: C₅H₈Cl₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06659623
CAS-nummer: 3592-25-4