Ethyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR53031-250MG OR53031-1G OR53031-5G
APOSOR53031-250MGEA 1340 DKK
APOSOR53031-250MG APOSOR53031-1G APOSOR53031-5G
Ethyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate 97%
Ethyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel: C₉H₇ClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13189819
CAS-nummer: 1196146-35-6