6-Bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR53024-1G OR53024-5G OR53024-10G
APOSOR53024-1GEA 2050 DKK
APOSOR53024-1G APOSOR53024-5G APOSOR53024-10G
6-Bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole hydrochloride 98%
6-Bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12913162
CAS-nummer: 1059630-11-3