2-Chloro-3-ethynylpyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-3-ethynyl-1,4-diazine, (3-Chloropyrazin-2-yl)acetylene
OR53015-100MG OR53015-500MG
APOSOR53015-100MGEA 491 DKK
APOSOR53015-100MG APOSOR53015-500MG
2-Chloro-3-ethynylpyrazine
2-Chloro-3-ethynylpyrazine
Formel: C₆H₃ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19689588
CAS-nummer: 1374115-59-9