3-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Chloropyridin-4-yl)acetylene
OR53012-250MG OR53012-1G
APOSOR53012-250MGEA 1510 DKK
APOSOR53012-250MG APOSOR53012-1G
3-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
3-Chloro-4-ethynylpyridine
Formel: C₇H₄ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13189773
CAS-nummer: 1196156-71-4