2-Chloro-6-ethynylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (6-Chloropyridin-2-yl)acetylene
OR53011-1G OR53011-250MG
APOSOR53011-1GEA 2620 DKK
APOSOR53011-1G APOSOR53011-250MG
2-Chloro-6-ethynylpyridine
2-Chloro-6-ethynylpyridine
Formel: C₇H₄ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13189719
CAS-nummer: 914950-09-7