2-Ethynyl-5-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Ethynyl-3-picoline, (5-Methylpyridin-2-yl)acetylene
OR53010-1G OR53010-250MG
APOSOR53010-1GEA 1480 DKK
APOSOR53010-1G APOSOR53010-250MG
2-Ethynyl-5-methylpyridine
2-Ethynyl-5-methylpyridine
Formel: C₈H₇N
Molekylvægt: 117.148 g/mol
Kogepunkt: 97…99 °C (24 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13175240
CAS-nummer: 30413-61-7