2-Ethynyl-3-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Methylpyridin-2-yl)acetylene, 2-Ethynyl-3-picoline
OR53007-1G OR53007-250MG
APOSOR53007-1GEA 4910 DKK
APOSOR53007-1G APOSOR53007-250MG
2-Ethynyl-3-methylpyridine
2-Ethynyl-3-methylpyridine
Formel: C₈H₇N
Molekylvægt: 117.148 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13175242
CAS-nummer: 30413-59-3